438456
Sodium azide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
rozpuszczalność
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
ciąg SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Klucz InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2