Merck
436135
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
121-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid is a substituted benzoic acid derivative. Molecular orbital and empirical methods have been utilized to determine its computed steric and electronic properties.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott B Hoyt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6172-6177 (2007-09-25)
A series of benzazepinones were synthesized and evaluated as hNa(v)1.7 sodium channel blockers. Several compounds from this series displayed good oral bioavailability and exposure and were efficacious in a rat model of neuropathic pain.
F Y Ghauri et al.
Biochemical pharmacology, 44(10), 1935-1946 (1992-11-17)
An extensive set of computed molecular properties, both steric and electronic, have been calculated using molecular orbital and empirical methods for benzoic acid (1) and a congeneric series of substituted benzoic acids, i.e. 2-, 3- and 4-fluorobenzoic acids (2-4), 2-