Merck
435643
Sigma-Aldrich
Ethyltrimethoxysilane
≥97%
Synonim(y):
Dow Corning® product 1-6321
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
123-124 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H14O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1627, 461423-461423 (2020-08-22)
A novel stationary phase co-modified with N-isopropyl acrylamide (NIPAM) and 3-aminophenylboronic acid copolymer on the silica was synthesized through atom transfer radical polymerization (ATRP) reaction for performing mixed-mode and boronate affinity chromatography. The prepared functionalized silica was characterized using Fourier
Kellie I McConnell et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 194, 113-121 (2014-09-03)
There is an unmet clinical need to increase lung transplant successes, patient satisfaction and to improve mortality rates. We offer the development of a nanovector-based solution that will reduce the incidence of lung ischemic reperfusion injury (IRI) leading to graft