Merck
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CsMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)