Merck
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Manganese monoxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MnO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder and chunks
gęstość
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
Klucz InChI
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)