Merck
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3GeI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
tw
134 °C (lit.)
gęstość
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Ge](C)(C)I
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter