Merck
413402
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetylacetonate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione iron(II) derivative, Fe(acac)2, Ferrous acetylacetonate
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.95% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iron
mp
175 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
Opis ogólny
Atomic number of base material: 26 Iron
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Li et al.
Nanoscale, 12(19), 10834-10841 (2020-05-13)
ε-Iron nitrides with the general formula ε-Fe3N1+x (-0.40 < x < 0.48) have been widely studied due to their interesting magnetism. However, the phase diagram of the Fe-N binary system indicates the absence of monophasic ε-Fe3N1+x (x < 0) compounds