Merck
405205
Sigma-Aldrich
Tetraphenylantimony(V) bromide
97%
Synonim(y):
NSC 129511, Tetraphenylstibonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)4SbBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
204 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Br[Sb](c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.BrH.Sb/c4*1-2-4-6-5-3-1;;/h4*1-5H;1H;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
MRSXZVCXTGNNFI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Chemo- and stereoselective addition of tin enolate to alpha-halo ketone
  • Selective reagent for synthesis of silyl enol ethers from cyclic ketones
  • Preparation of cyclic carbonates
Reactant for synthesis of tetraphenylantimony complexes of pyridine N-oxides
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2