Próba
98%
tw
286-287 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Klucz InChI
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup