Merck
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
Synonim(y):
Diphenylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2SiHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.75
Beilstein:
2937164
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
tw
143 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Klucz InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)