Merck
400807
Sigma-Aldrich
Potassium selenate
−100 mesh, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
K2SeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99%
wielkość cząstki
−100 mesh
gęstość
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K].O[Se](O)(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)