Merck
399442
Sigma-Aldrich
Tungsten silicide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
WSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.5%
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
Klucz InChI
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3