Kluczowe dokumenty
39740
2,2-Dimethylbutane
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Neohexane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.97 (vs air)
ciśnienie pary
5.35 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
797 °F
granice wybuchowości
~7.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?