Merck
391972
Hexyltriphenylphosphonium iodide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5P(C6H5)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.36
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)