Merck
390895
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.06 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
110-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1