Merck
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)sulfur diimide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiN=]2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.46
Beilstein:
1210296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)