Merck
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
80-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
Klucz InChI
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3