Merck
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) bromide
Synonim(y):
Germanium tetrabromide
About This Item
Wzór liniowy:
GeBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: germanium
tw
186.5 °C (lit.)
mp
26.1 °C (lit.)
gęstość
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)