Merck
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(−)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Synonim(y):
(1S,2S,5S)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Beilstein:
3196635
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
bp
245 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
Klucz InChI
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)