Kluczowe dokumenty
378593
IWT® TMD-8 hydrogen and hydroxide form
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Polecane produkty
opis
self-indicating mixed bed resin
Parametry
41 °C max. temp.
Matryca
gel
wielkość cząstki
16-40 mesh
pH robocze
0-14
pojemność
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Opis ogólny
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Zastosowanie
Self-indicating resin. Changes color from blue-green to amber when exchange capacity reached
Informacje prawne
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?