Merck
374423
Sigma-Aldrich
3-Trimethylsiloxy-1-propyne
98%
Synonim(y):
(Propargyloxy)trimethylsilane, O-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, Trimethyl(2-propynyloxy)silane, Trimethyl(propargyloxy)silane
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CCH2OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.24
Beilstein:
2036793
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
tw
52 °C/85 mmHg (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C6H12OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
Klucz InChI
ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Trimethylsiloxy-1-propyne is an organosilicon compound. It is reported as silylated acetylenic monomer and its polymerizability has been studied in the presence of combined catalyst iron(III) propanoate-triethylaluminium. N2 laser light-induced aerosol particle formation from 3-trimethylsiloxy-1-propyne (trimethyl(2-propynyloxy)silane) and acrolein has been reported. The infrared laser-photosensitized (SF6) decomposition of trimethyl(2-propynyloxy)silane is reported to afford a multitude of unsaturated hydrocarbons and a solid polydimethylsiloxane phase.
Zastosowanie
3-Trimethylsiloxy-1-propyne (Trimethyl(2-propynyloxy)silane) may be used in the synthesis of polytrialkylsiloxy-substituted macromolecules. It may be utilized in the preparation of functionalized 4-enynes and 1,4-dienes.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Organometallic Chemistry, 309, 1-1 (1986)
UV laser-induced gas-phase polymerization of trimethyl (propynyloxy) silane.
Pola J and Morita H.
Tetrahedron, 38(44), 7809-7812 (1997)
Journal of Organometallic Chemistry, 420, 163-163 (1991)
IR laser photosensitized decomposition of trimethyl (2-propynyloxy) silane for chemical vapour deposition of polydimethylsiloxane phases.
Urbanova M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 44(2), 219-226 (1992)
Laser-induced aerosol particle formation from a gaseous mixture of trimethyl (2-propynyloxy) silane and acrolein.
Morita H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(2), 91-95 (1998)