Kluczowe dokumenty
372129
2,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)phenol
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
tw
206 °C/15 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O/c1-23(2,18-11-7-5-8-12-18)20-15-16-22(25)21(17-20)24(3,4)19-13-9-6-10-14-19/h5-17,25H,1-4H3
Klucz InChI
FMUYQRFTLHAARI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)