Merck
368490
Sigma-Aldrich
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves