367168
Tin(II) sulfide
96%
Synonim(y):
Herzenbergite, Stannous sulfide, Tin monosulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
gęstość
5.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
S=[SnH2]
InChI
1S/S.Sn
Klucz InChI
AFNRRBXCCXDRPS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3