Merck
363235
Sigma-Aldrich
2,5-Dibutoxy-4-(4-morpholinyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
Dye content 95 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28BF4N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 95%
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCCCC)cc1[N+]#N
InChI
1S/C18H28N3O3.BF4/c1-3-5-9-23-17-14-16(21-7-11-22-12-8-21)18(13-15(17)20-19)24-10-6-4-2;2-1(3,4)5/h13-14H,3-12H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KTLYRPBETGHXQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3