Merck
347248
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC(CH3)2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup