Merck
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
mp
198-200 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O