Próba
99%
Postać
solid
mp
49-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
QQFWMPUXPLBWTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3