Merck
342394
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(ClO4)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.23 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges