Merck
341711
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6F4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
152-153 °C (lit.)
gęstość
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter