341398
Lithium-7Li hydroxide monohydrate
97 atom % 7Li
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % 7Li
Próba
≥99.9% (titration)
Postać
solid
gęstość
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[7Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1+0;;
Klucz InChI
GLXDVVHUTZTUQK-GLJCYROLSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1