Merck
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
Synonim(y):
5-Methoxyninhydrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
126-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
Klucz InChI
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3