Merck
338184
Sigma-Aldrich
Nickel(II) 2-ethylhexanoate
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Synonim(y):
2-Ethylhexanoic acid nickel(II) salt
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ni
Masa cząsteczkowa:
345.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Postać
semisolid
viscous liquid
skład
Ni, 15%
przydatność reakcji
core: nickel
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Ni]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ni/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
UVPKUTPZWFHAHY-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges