Merck
338109
Sigma-Aldrich
N-(Phosphonomethyl)glycine, monoisopropylamine salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H·(CH3)2CHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)N.OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZEKANFGSDXODPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fate and Mobility of Glyphosate Leachate in Palestinian Soil Using Soil Column.
Jodeh S, et al.
Journal of Materials and Environmental Science, 5(6), 2008-2016 (2014)
In situ fluorimetric determination of pesticides on vegetables.
Hassoon S and Schechter I.
Analytica Chimica Acta, 405(1), 9-15 (2000)
Lee H-L and Guo H-R.
Herbicides, Theory and Applications, 978-953 (2011)
Dimitra Papagiannaki et al.
Scientific reports, 10(1), 20247-20247 (2020-11-22)
The active herbicide ingredient glyphosate [N-(phosphonomethyl)glycine] is frequently detected as a contaminant in groundwater and surface waters. This study investigated effects of UV-A (365 nm), UV-B (302 nm) and UV-C (254 nm) irradiation of glyphosate in water on photolysis and toxicity to aquatic