Merck
333611
Sigma-Aldrich
6-Phenyl-1-hexanol
97%
Synonim(y):
Benzenehexanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
Klucz InChI
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francisco Torrens
Molecular diversity, 8(4), 365-370 (2004-12-23)
Valence topological charge-transfer (CT) indices are applied to the calculation ofdipole moments. The dipole moments calculated by algebraic and vector semisums of the CT indices are defined. The combination of the CT indices allows the estimation of the dipole moments.
Masahiko Imai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3788-3795 (2015-04-26)
Obesity is a risk factor associated with several lifestyle-related diseases, for example, diabetes, high blood pressure, hyperlipidemia and cancer. Caffeic acid 2-phenylethyl ester (CAPE, 1), a naturally-occurring compound found in various plants and propolis, which exhibits anti-inflammatory, immunomodulatory and cytotoxic