333581
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
94%
About This Item
Polecane produkty
Próba
94%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1