Merck
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III) chloride tetrahydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
TlCl3·4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thallium
ciąg SMILES
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)