Merck
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3