Merck
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
tw
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Klucz InChI
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges