Merck
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
52-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup