Merck
328995
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
2263788
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
AQIHDXGKQHFBNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid is an intermediate in the synthesis of enantiomerically pure aryloxyphenoxypropionic acid-type herbicides.[1] Enzymatic resolution of (R,S)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionic acid was reported.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzymatic resolution of (R, S)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid.
Barton MJ, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 12(8), 577-583 (1990)
Regioselective preparation of (< i> R</i>)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid with a fungal peroxygenase.
Kinne M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(41), 5950-5953 (2008)
Ye Yuan et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 50(8), 533-543 (2015-06-13)
The metabolic fate of (14)C-phenyl-labeled herbicide clodinafop-propargyl ((14)C-CfP) was studied for 28 days in lab assays using a sediment-water system derived from a German location. Mineralization was 5.21% of applied (14)C after 28 days exhibiting a distinct lag phase until