Merck
328359
Sigma-Aldrich
Perfluorokerosene
low-boiling
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.336 (lit.)
tw
70-240 °C
gęstość
1.835 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
Perfluorokerosene was used as:
  • internal reference for negative ion mass spectrometry
  • mulling agent during the analysis of urinary calculi by difuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Perfluorokerosine. Useful internal reference for negative ion mass spectrometry.
Gohlke RS and Thompson LH.
Analytical Chemistry, 40(6), 1004-1005 (1968)
M Berthelot et al.
Clinical chemistry, 33(6), 780-783 (1987-06-01)
We investigated the application of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy to analysis of urinary calculi and compared its operation with that of older sampling techniques (pellet, mull, and attenuated total reflectance). The new method requires shorter sample preparation time