Merck
326054
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Y2(CO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.84 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
ciąg SMILES
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ross K Taggart et al.
Environmental science. Processes & impacts, 20(10), 1390-1403 (2018-09-29)
Coal combustion ash is a promising alternative source of rare earth elements (REE; herein defined as the 14 stable lanthanides, yttrium, and scandium). Efforts to extract REE from coal ash will depend heavily on the location and speciation of these
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.