Merck
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
Synonim(y):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp
39-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)