Merck
310387
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobutane, mixture of (±) and meso
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5126 (lit.)
tw
103-108 °C/160 mmHg (lit.)
gęstość
1.756 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J C Livesey et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 10(3), 201-204 (1982-05-01)
The stereochemistry of the metabolism of vic-dihaloalkanes to alkenes has been studied. This glutathione-dependent biotransformation may occur by two mechanism. The first mechanism involves the nucleophilic attack of glutathione on the substrate resulting in S-(beta-haloalkyl)glutathione formation; subsequent attack of a