Merck
306401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HBrF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
tw
142 °C (lit.)
gęstość
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Opakowanie
Packaged in ampules
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)