Przejdź do
30249
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Synonim(y):
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (AT)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI key
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)