Merck
290513
Sigma-Aldrich
Hexafluoroglutaric anhydride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5F6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.324 (lit.)
tw
72 °C (lit.)
gęstość
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
Klucz InChI
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter