Merck
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
75%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
155-157 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C1=CCCCC1
Inne uwagi
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup