Merck
286702
Sigma-Aldrich
Mevalonic lactone
97%
Synonim(y):
β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-Mevalonolactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Beilstein:
80960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(O)CCOC(=O)C1
Inne uwagi
Contains mevalonic acid
zastąpiony przez